Merck
437085
Sigma-Aldrich
5-O-(tert-ブチルジメチルシリル)-2,3-O-イソプロピリデン-D-リボン酸γ-ラクトン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H26O5Si
CAS番号:
分子量:
302.44
Beilstein:
4296295
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −47°, c = 0.8 in chloroform
mp
72-74 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC(=O)[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12
InChI
1S/C14H26O5Si/c1-13(2,3)20(6,7)16-8-9-10-11(12(15)17-9)19-14(4,5)18-10/h9-11H,8H2,1-7H3/t9-,10-,11-/m1/s1
InChI Key
VBPYRQYBEKHPKA-GMTAPVOTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
437085-BULK:
437085-1G:
437085-VAR:
437085-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bo Wang et al.
Molecular cell, 74(4), 742-757 (2019-04-14)
Disturbances in autophagy and stress granule dynamics have been implicated as potential mechanisms underlying inclusion body myopathy (IBM) and related disorders. Yet the roles of core autophagy proteins in IBM and stress granule dynamics remain poorly characterized. Here, we demonstrate