Merck
436194
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromopentane, mixture of diastereomers
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(Br)CH(Br)CH3
CAS番号:
分子量:
229.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
91 °C (lit.)
密度
1.671 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(Br)C(C)Br
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
436194-10G:
436194-1G:
436194-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)