Merck
435767
Sigma-Aldrich
重水
99 atom % D
別名:
水-d2, 重水
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
D2O
CAS番号:
分子量:
20.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
99 atom % D
形状
liquid
テクニック
NMR: suitable
bio NMR: suitable
bp
101.4 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
SMILES記法
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
重水(D2O)は酸化重水素としても知られる重水素化水です。D/H交換反応用の重水素(D)の安全で安価な供給源です。水素(H)とD2O分子の間の重水素交換の平衡定数が決定されています。報告では、D2Oを使用して作製したゼラチンゲルは水で作製したゲルよりも高い剛性を示すことが示唆されています。結晶及び液体の重水素の熱容量に対する温度の影響について熱量測定による研究が行われ、融点と、核融合のエンタルピー及びエントロピーが決定されました。膵臓癌患者の治療薬としての可能性が研究されています。
アプリケーション
重水は以下のプロセスに使用することができます:
  • NMR溶媒として。
  • β-重水素化アルコールの調製。
  • 原子炉内の中性子の吸着。
  • アルキンからの1,2-重水素化アルケン生成においてヘキサメチルジシランと併用する重水素交換剤。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
435767-1KG:
435767-1KG-N:
435767-BULK:
435767-100G:
435767-VAR:
435767-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Sesilja Aranko et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(19) (2021-10-14)
An efficient self-cleavable purification tag could be a powerful tool for purifying recombinant proteins and peptides without additional proteolytic processes using specific proteases. Thus, the intein-mediated self-cleavage tag was developed and has been commercially available as the IMPACT™ system. However
NMR spectroscopy of saccharide-doped PAGAT dosimeters.
Skyt PS, et al.
Journal of Physics. Conference Series, 573 (2015)
Reduction of alkynes into 1, 2-dideuterioalkenes with hexamethyldisilane and deuterium oxide in the presence of a palladium catalyst.
Shirakawa E, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 47, 5885-5886 (2005)
The Exchange Reaction of Hydrogen and Deuterium Oxide.
Crist RH and Dalin GA
J. Chem. Phys. , 2(8), 548-548 (1934)
Thermodynamic properties of deuterium oxide in the temperature range from 6 to 350K.
Smirnova NN, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 38(7), 879-883 (2006)