Merck
435287
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-maleic acid), partial isobutyl ester
average Mv ~65,000
別名:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H5)]x[CH(CO2R)CH(CO2R)]y, R = H or -CH2CH(CH3)2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mv ~65,000
溶解性
aqueous base, alcohols, ketones and ethyl acetate: soluble
SMILES記法
OC(=O)\C=C\C(O)=O.C=Cc1ccccc1.CC(C)COC(=O)\C=C\C(=O)OCC(C)C
詳細
1:<1 mole ratio of styrene:maleic anhydride
アプリケーション
Binder, water resistance additive and adhesive additive.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
435287-VAR:
435287-BULK:
435287-250G:
435287-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Erik C Gunther et al.
Cell reports, 26(1), 145-158 (2019-01-04)
Cellular prion protein (PrPC) binds the scrapie conformation of PrP (PrPSc) and oligomeric β-amyloid peptide (Aβo) to mediate transmissible spongiform encephalopathy (TSE) and Alzheimer's disease (AD), respectively. We conducted cellular and biochemical screens for compounds blocking PrPC interaction with Aβo.