フォーム
beads (fine)
クロスリンク
2 % cross-linked
テクニック
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
表面積
500 m2/g
Matrix
Poly(styrene-co-divinylbenzene)
マトリックス活性基
polymer
粒径
200-400 mesh
ポアサイズ
260 Å mean pore size
分離法
reversed phase
SMILES記法
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C=Cc3cccc(C=C)c3.C=Cc4ccccc4C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI Key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
434442-50G:
434442-VAR:
434442-BULK:
434442-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ