Merck
434299
Sigma-Aldrich
三フッ化ホウ素フェノール錯体(1:2)
25-27% BF3 basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BF3 · 2C6H5OH
CAS番号:
分子量:
256.03
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
フォーム
liquid
反応適合性
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
濃度
25-27% boron trifluoride
bp
178 °C (lit.)
密度
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FB(F)F.Oc1ccccc1.Oc2ccccc2
InChI
1S/2C6H6O.BF3/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;2-1(3)4/h2*1-5,7H;
InChI Key
OQORKFSQJPQHSZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
434299-100ML:
434299-500ML:
434299-VAR:
434299-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)