Merck
433977
Sigma-Aldrich
5-Nitrofurfuryl alcohol
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5NO4
CAS番号:
分子量:
143.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.582 (lit.)
bp
104-105 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCc1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5NO4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-2,7H,3H2
InChI Key
NDSTUUPEXNCUNW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
5-Nitrofurfuryl alcohol was used to investigate the reduction of some 2-substituted-5-nitrofuran compounds by rhodium complex [Rh(COD)(2-picoline)2](PF6) (COD = 1,5-cyclooctadiene) anchored on poly(4-vinylpyridine).[1] It may be used for the synthesis of 5-nitrofurfuryl bromide and 5-nitrofurfurylamine hydrochloride.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
433977-5G:
433977-VAR:
433977-BULK:
433977-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reduction of 5-nitrofuran compounds catalyzed by a rhodium complex immobilized on poly (4-vinylpyridine): A relationship with antibacterial activity.
Farkas ME, et al.
Journal of the Chilean Chemical Society, 51(1), 829-835 (2006)
Furan derivatives. XL. Synthesis of 5-nitro-2-substituted furans on the basis of 5-nitrofurfuryl nitrate.
Jurasek A, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 37(9), 3144-3147 (1972)