Merck
432768
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis[2-(1-propenyl)phenoxy]benzophenone, mixture of cis and trans
97%
別名:
Bis(o -propenylphenoxy)benzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH=CHC6H4OC6H4)2CO
CAS番号:
分子量:
446.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
43-45 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C=C\c1ccccc1Oc2ccc(cc2)C(=O)c3ccc(Oc4ccccc4\C=C\C)cc3
InChI
1S/C31H26O3/c1-3-9-23-11-5-7-13-29(23)33-27-19-15-25(16-20-27)31(32)26-17-21-28(22-18-26)34-30-14-8-6-12-24(30)10-4-2/h3-22H,1-2H3/b9-3+,10-4+
InChI Key
JRZSSQRNBKDVDD-LQIBPGRFSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
432768-50G:
432768-VAR:
432768-BULK:
432768-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)