Merck
432393
Sigma-Aldrich
ポリスチレン-ブロック-ポリイソプレン-ブロック-ポリスチレン
styrene 14 wt. %
別名:
ポリスチレン-ブロック-ポリイソプレン、マルチアーム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H5)]X[CH2CH=C(CH3)CH2]Y[CH2CH(C6H5)]z
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
beads
melt index
11 g/10 min (200°C/5.0kg)
含みます
phenolic as antioxidant
組成
styrene, 14 wt. %
硬度
37 (Shore A)
粘度
14.5 poise, 25 wt. % in toluene(25 °C, Brookfield)(lit.)
溶解性
solvents with solubility parameters between 7.7 and 9.4: soluble
密度
0.92 g/mL at 25 °C
延長
ASTM D 412 - 1,300% (ultimate)
SMILES記法
CC(=C)C=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C5H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4-5(2)3/h2-7H,1H2;4H,1-2H2,3H3
InChI Key
ROGIWVXWXZRRMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ホットメルト樹脂接着剤、シーラント、アスファルト、オイルゲルの構成成分。ポリマー修飾、熱硬化ゴムおよび一般ゴムへの混入剤。直接成形または押し出し成形による自動車部品、スポーツ用品、履物、およびフィルム。
特徴および利点
高い強度と低い粘度を持つため、溶融および溶解処理が容易です。高温での劣化により架橋します。-65°Cまで柔軟な優れた電気絶縁材であり、酸およびアルカリ耐性を備えています。
物理的形状
熱可塑性エラストマー
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
432393-VAR:
432393-1KG:
432393-BULK:
432393-500G:
試験成績書(COA)