Merck
432261
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-3-cyclohexyl-1-propanol hydrochloride
97%
別名:
(S)-2-Amino-3-cyclohexylpropanol hydrochloride, 3-Cyclohexyl-L-alaninol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11CH2CH(NH2)CH2OH·HCl
CAS番号:
分子量:
193.71
Beilstein:
5288995
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +2.6°, c = 1 in methanol
mp
230 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
Cl.N[C@H](CO)CC1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO.ClH/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8;/h8-9,11H,1-7,10H2;1H/t9-;/m0./s1
InChI Key
BMHYDTXNZNVADC-FVGYRXGTSA-N
アプリケーション
Used in the synthesis of renin inhibitors.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
432261-BULK:
432261-VAR:
432261-1G:
432261-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J R Luly et al.
Journal of medicinal chemistry, 31(12), 2264-2276 (1988-12-01)
The synthesis of diol-containing renin inhibitors has revealed that a simple vicinal diol functionality corresponding to the scissile Leu-Val bond in human angiotensinogen is capable of imparting inhibitory activity at a comparable or higher level than either the corresponding aldehyde