Merck
432253
Sigma-Aldrich
Teflic acid
別名:
Tellurium fluoride hydroxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HF5OTe
CAS番号:
分子量:
239.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
蒸気圧
0.24 atm ( 25 °C)
bp
~60 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
密度
2.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O[Te](F)(F)(F)(F)F
アプリケーション
Nearly ideal noncoordinating ligand with kinetic and oxidative stability. Precursor to teflate-stabilized rhenium(VII) compounds.
包装
Packaged under vacuum in breakseal ampules
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
432253-10G:
432253-BULK:
432253-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Seppelt, K.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 21, 877-877 (1982)
William J. Casteel et al.
Inorganic chemistry, 35(25), 7279-7288 (1996-12-04)
The pentafluorooxotellurate compound ReO(2)(OTeF(5))(3) has been synthesized from the reaction of ReO(2)F(3) with B(OTeF(5))(3) and structurally characterized in solution by (19)F and (125)Te NMR spectroscopy and in the solid state by Raman spectroscopy. The NMR and vibrational spectroscopic findings are