Merck
432245
Sigma-Aldrich
Dichlorotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)3P]4RuCl2
CAS番号:
分子量:
1225.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
SMILES記法
Cl[Ru]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.2ClH.Ru/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h4*1-15H;2*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI Key
OIWNHEPSSHYXTG-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • 無水マレイン酸または無水コハク酸の選択的水素化
  • 天然抗生物質テトロデカマイシンの部分構造の合成
  • ヒドロキサム酸の酸化
  • ヒドロエステル化反応
  • アルケンのヒドロホウ素化
  • スルフィドの酸化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
432245-VAR:
432245-5G:
432245-BULK:
432245-25G:
432245-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1