Merck
432067
Sigma-Aldrich
フッ化テルビウム(III)
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
別名:
Terbium trifluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TbF3
CAS番号:
分子量:
215.92
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
anhydrous
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: terbium
不純物
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
F[Tb](F)F
InChI
1S/3FH.Tb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
For the preparation of electroluminescent thin films and luminescent zinc sulfide. For the preparation of electroluminescent thin films and luminescent zinc sulfide.
Useful for the preparation of fluoride glasses.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
432067-BULK:
432067-VAR:
432067-5G:
432067-1G-PW:
432067-5G-PW:
432067-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chem. Abstr., 123, 353533w-353533w (1995)
Samokhvalov, M.K.
Zh. Prikl. Spektrosk., 62, 182-182 (1995)
Chem. Abstr., 124, 159253k-159253k (1996)
Adams, R.M. et al.
Materials Research Society Symposia Proceedings. Materials Research Society, 378-378 (1995)
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.