Merck
430897
Sigma-Aldrich
ギ酸ルビジウム
98%
別名:
ギ酸 ルビジウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCO2Rb
CAS番号:
分子量:
132.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
solid
SMILES記法
[Rb+].[H]C([O-])=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)