Merck
429953
Sigma-Aldrich
Trimethyl(phenylethynyl)tin
97%
別名:
Phenyl(trimethylstannyl)acetylene, Phenylethynyl(trimethyl)stannane, Trimethyl(2-phenylethynyl)stannane, Trimethylstannyl(phenyl)acetylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C≡CSn(CH3)3
CAS番号:
分子量:
264.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
powder or crystals
solid
反応適合性
core: tin
SMILES記法
C[Sn](C)(C)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5.3CH3.Sn/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;;;/h3-7H;3*1H3;
InChI Key
QYYZHXHYNLXWAW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
429953-5G:
429953-VAR:
429953-BULK:
429953-1G:4548174019481
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)