アッセイ
99%
mp
125-128 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitrile
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1cccc(F)c1C#N
InChI
1S/C7H5FN2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-3H,10H2
InChI Key
IQUNZGOZUJITBJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
It may be used for the synthesis bis(4-oxoquinazolin-2-yl)pyridine and fluoro-containing quinazolin-4(1H)-ones. It may be employed for the synthesis of the following novel huprines:
- 12-amino-3-chloro-6,7,10,11-tetrahydro-9-isopropyl-7,11-methanocycloocta[b]quinoline hydrochloride
- 9-allyl-12-amino-3-chloro-6,7,10,11-tetrahydro-7,11-methanocycloocta[b]quinoline hydrochloride
- 12-amino-1-fluoro-6,7,10,11-tetrahydro-9-isopropyl-7,11-methanocycloocta[b]quinoline hydrochloride
- 9-allyl-12-amino-1-fluoro-6,7,10,11-tetrahydro-7,11-methanocycloocta[b]quinoline hydrochloride
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
429856-1G:4548173149288
429856-10G:4548173149271
429856-BULK:
429856-VAR:
資料
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.