Merck
429473
Sigma-Aldrich
テトラクロロアルミン酸リチウム
powder, anhydrous, 99.99%
別名:
Aluminum lithium chloride (AlLiCl4 )
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiAlCl4
CAS番号:
分子量:
175.73
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
anhydrous
アッセイ
99.99%
形状
powder
SMILES記法
[Li+].Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Al.4ClH.Li/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
InChI Key
AQLRWYUVWAYZFO-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
A high-energy, new battery system using only inorganic constituents has been designed where Li and LiCoO2 serve as the electrodes in a LiAlCl4-in-SO2 liquid electrolyte. Has been studied for cell performance characteristics and reaction products of LiAlCl4 and LiGaCl4 in a variety of battery systems.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)