Merck
428841
Sigma-Aldrich
Martinスルフラン脱水試薬
technical grade
別名:
ビス[α,α-ビス(トリフルオロメチル)ベンジルオキシ]ジフェニル硫黄, ビス[α,α-ビス(トリフルオロメチル)ベンゼンメタノラト]ジフェニル硫黄
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C6H5C(CF3)2O]2S(C6H5)2
CAS番号:
分子量:
672.52
Beilstein:
1416879
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
mp
106-108 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(OS(OC(c1ccccc1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c2ccccc2)c3ccccc3)(c4ccccc4)C(F)(F)F
InChI
1S/C30H20F12O2S/c31-27(32,33)25(28(34,35)36,21-13-5-1-6-14-21)43-45(23-17-9-3-10-18-23,24-19-11-4-12-20-24)44-26(29(37,38)39,30(40,41)42)22-15-7-2-8-16-22/h1-20H
InChI Key
RMIBJVUYNZSLSD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
汎用性の高い脱水および酸化剤。反応の詳細と参考文献についてはAldrichimica Actaをご覧ください
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
428841-1G:
428841-5G:
428841-VAR:
428841-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldrichimica Acta, 18, 81-81 (1985)