Merck
427047
Sigma-Aldrich
Ethanol-2-13C
99 atom % 13C
別名:
13C Labeled ethanol, Ethyl alcohol-2-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3CH2OH
CAS番号:
分子量:
47.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.364 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
密度
0.801 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[H]C([H])([13CH3])O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1+1
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-OUBTZVSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Ethanol-2-13C is an isotopic labeled precursor of ethanol.
アプリケーション
Ethanol-2-13C have been used as an internal standard to quantify the formed 2,4-dinitrophenylhydrazine using matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOFMS). It can be used for enzymatic oxidation and metabolic flux analyses.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
427047-BULK:
427047-250MG:
427047-VAR:
427047-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hong Liang et al.
Metabolic engineering, 65, 223-231 (2020-11-29)
Engineering microbes to utilize non-conventional substrates could create short and efficient pathways to convert substrate into product. In this study, we designed and constructed a two-step heterologous ethanol utilization pathway (EUP) in Escherichia coli by using acetaldehyde dehydrogenase (encoded by
Klaus Hollemeyer et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 21(3), 336-342 (2007-01-09)
We describe a novel method for the determination of the concentration and labeling degree of ethanol originating from 1-13C-labeling experiments. This method is suitable for high-throughput metabolic flux analysis because of the possible parallel sample preparation and fast final analysis