安全性情報
8.14681
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl (free radical)
for synthesis
別名:
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl (free radical), Tempo
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18NO
CAS番号:
分子量:
156.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
EC Index Number:
219-888-8
フォーム:
powder
アッセイ:
≥98.0% (GC)
蒸気圧
0.4 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
powder
自己発火温度
275 °C
反応適合性
reagent type: oxidant
pH
8.3 (20 °C, 9 g/L in H2O)
mp
39-40 °C
転移温度
flash point 67 °C
溶解性
9.7 g/L
密度
0.912 g/cm3 at 40 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H18NO/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10(8)11/h5-7H2,1-4H3
InChI Key
QYTDEUPAUMOIOP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性固体類