Merck
425176
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸ガドリニウム(III)
98%
別名:
トリス(トリフルオロメタンスルホナト)ガドリニウム, ガドリニウム(III)トリフラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3SO3)3Gd
CAS番号:
分子量:
604.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
反応適合性
core: gadolinium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Gd+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Gd/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI Key
DYOBTPTUHDTANY-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
シリルエノールエーテルとアルデヒドのアルドール反応に使用される耐水性ルイス酸。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
425176-VAR:
425176-BULK:
425176-25G:
425176-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kobayashi, S.; Nagayama, S.
Journal of the American Chemical Society, 119, 10049-10049 (1997)
David A Evans et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(34), 10162-10163 (2003-08-21)
A highly enantioselective, quinone Diels-Alder reaction catalyzed by chiral samarium and gadolinium pyridyl-bis(oxazoline) (pybox) complexes has been developed. The reaction scope has been extended to include three quinones and five dienes, all of which exclusively provide the expected endo product
Yamanaka et al.
Organic letters, 2(2), 159-161 (2000-05-18)
[reaction: see text] Ytterbium trifluoromethanesulfonate [Yb(OTf)3] catalyzed the imino ene reaction of N-tosyl aldimine with alpha-methylstyrene to give a homoallylamine in moderate yield. Furthermore, addition of a catalytic amount of chlorotrimethylsilane (TMSCI) dramatically enhanced the imino ene reaction.
Tomoaki Hamada et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(10), 2989-2996 (2003-03-06)
Catalytic asymmetric aldol reactions in aqueous media have been developed using Pr(OTf)(3) and chiral bis-pyridino-18-crown-6 1. In the asymmetric aldol reaction using rare earth metal triflates (RE(OTf)(3)) and 1, slight changes in the ionic diameters of the metal cations greatly
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3590-3590 (1994)