Merck
425095
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsilyl)-1H-benzotriazole
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13N3Si
CAS番号:
分子量:
191.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
125-126 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C9H13N3Si/c1-13(2,3)12-9-7-5-4-6-8(9)10-11-12/h4-7H,1-3H3
InChI Key
VHOLOZYRMQVHBK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
26.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
425095-BULK:
425095-5G:
425095-1G:
425095-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)