Merck
425036
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
97%
別名:
1-Naphthyl triflate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SO3C10H7
CAS番号:
分子量:
276.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.52 (lit.)
bp
97-98 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.405 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7F3O3S/c12-11(13,14)18(15,16)17-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChI Key
WQWUQDVFRYMMCY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
425036-VAR:
425036-5G:
425036-1G:
425036-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)