Merck
424315
Sigma-Aldrich
3-(Chloromethyl)benzoic acid
97%
別名:
α-Chloro-m-toluic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
170.59
Beilstein:
637114
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
136-138 °C (lit.)
溶解性
methanol: soluble 20 mg/mL, clear
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
OC(=O)c1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI Key
PBSUMBYSVFTMNG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3-(Chloromethyl)benzoic acid (m-Chloromethylbenzoic acid) is a meta-substituted benzoic acid derivative. Correlations between Hammett substituent constants and calculated dipole moments and molecular transform and normalized molecular moment structure indices for m-chloromethylbenzoic acid was investigated. Hammett constants were observed to be linearly related only to the normalized charge moment index.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
424315-BULK:
424315-5G:
424315-VAR:
424315-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Molecular structural index control in property-directed clustering and correlation.
King JW and Molnar SP.
International Journal of Quantum Chemistry, 80(6), 1164-1171 (2000)