Merck
424242
Sigma-Aldrich
[3-(Ethoxycarbonyl)-2-oxopropyl]triphenylphosphonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5O2CCH2COCH2P(C6H5)3Cl
CAS番号:
分子量:
426.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
160 °C (dec.) (lit.)
官能基
ester
ketone
phosphine
SMILES記法
[Cl-].CCOC(=O)CC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H24O3P.ClH/c1-2-27-24(26)18-20(25)19-28(21-12-6-3-7-13-21,22-14-8-4-9-15-22)23-16-10-5-11-17-23;/h3-17H,2,18-19H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
BRRCLIKFZISBBV-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • β-セクレターゼ(BACE-1)の環状アミジンベースの阻害剤の調製
  • ウィティッヒ反応
  • 脱塩化水素およびアルキル化反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
424242-50G:
424242-VAR:
424242-BULK:
424242-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)