Merck
424137
Sigma-Aldrich
IR-786 iodide
Dye content 97 %
別名:
2-[2-[2-Chloro-3-[(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)ethylidene]-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-1,3,3-trimethylindolium iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H36ClIN2
CAS番号:
分子量:
611.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 97%
mp
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
775 nm
SMILES記法
[I-].CN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
アプリケーション
IR laser dye
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)