Merck
424013
Sigma-Aldrich
1-(tert-ブトキシカルボニル)イミダゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2O2
CAS番号:
分子量:
168.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
bp
147-150 °C (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-5-4-9-6-10/h4-6H,1-3H3
InChI Key
MTBKGWHHOBJMHJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-(tert-butoxycarbonyl)imidazole is an imidazole derivative. Its gas-phase elimination kinetics study has been studied both theoretically and experimentally.
アプリケーション
1-(tert-butoxycarbonyl)imidazole was used in the preparation of water soluble polyrotaxane, via modification of α-cyclodextrin in the presence of KOH and N,N′-carbonyldiimidazole.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
424013-50G:
424013-VAR:
424013-BULK:
424013-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joint theoretical and experimental study of the gas-phase elimination kinetics of tert-butyl ester of carbamic, N,N-dimethylcarbamic, N-hydroxycarbamic acids and 1-(tert-butoxycarbonyl)-imidazole.
Mora JR, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 20(12), 1021-1031 (2007)
Block-Selective Movement of α-Cyclodextrins in Polyrotaxanes of PEI-b-PEG-b-PEI Copolymer.
Choi HS, et al.
Macromolecules, 38(23), 9878-9881 (2005)