Merck
423297
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OtBu
99%
別名:
Boc-glycine tert-butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COC(O)NHCH2CO2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
231.29
Beilstein:
5002580
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
66-68 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)15-8(13)7-12-9(14)16-11(4,5)6/h7H2,1-6H3,(H,12,14)
InChI Key
ZDKFMHKWZATBMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
423297-1G:
423297-5G:
423297-BULK:
423297-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)