Merck
423289
Sigma-Aldrich
2-メチル-5-ニトロフェノール
98%
別名:
5-ニトロ-o-クレゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)OH
CAS番号:
分子量:
153.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
111-115 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
InChI Key
UMFDLIXUUJMPSI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
423289-BULK:
423289-VAR:
423289-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)