Merck
421065
Sigma-Aldrich
ジイソプロポキシチタンビス(アセチルアセトナート) 溶液
別名:
Ti(acac)2OiPr2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CHO]2Ti(C5H7O2)2
CAS番号:
分子量:
364.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
組成
Ti, 10%
SMILES記法
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2C3H7O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;2*1-3(2)4;/h2*3,6H,1-2H3;2*3H,1-2H3;/q;;2*-1;+4/p-2/b2*4-3+;;;
InChI Key
OVSGBKZKXUMMHS-VVDZMTNVSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
421065-18L:
421065-4L:
421065-BULK:
421065-1L:
421065-250ML:
421065-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Barbara Lyson-Sypien et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 8, 108-122 (2017-02-02)
The aim of this research is to study the role of nanocrystalline TiO