Merck
421014
Sigma-Aldrich
Bis[2-(2-butoxyethoxy)ethyl] adipate
別名:
BBOEA, Di(butoxyethoxyethyl) adipate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥9,780
¥9,780
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥9,780
About This Item
化学式:
[-CH2CH2CO2(CH2CH2O)2(CH2)3CH3]2
CAS番号:
分子量:
434.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥9,780
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
不純物
<1% diethylene glycol monobutyl ether
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
mp
−11 °C (lit.)
密度
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOCCOCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOCCOCCCC
InChI
1S/C22H42O8/c1-3-5-11-25-13-15-27-17-19-29-21(23)9-7-8-10-22(24)30-20-18-28-16-14-26-12-6-4-2/h3-20H2,1-2H3
InChI Key
SCABKEBYDRTODC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Plasticizer
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
410.0 °F - open cup
引火点(℃)
210 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
421014-2L:
421014-BULK:
421014-VAR:
421014-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Do Young Kim et al.
Polymers, 12(9) (2020-08-28)
The mechanical properties and tear resistance of an ecofriendly flexible packaging film, i.e., poly(lactic acid) (PLA)/poly (butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT) film, were investigated via a blown film extrusion process. The application of PLA and PBAT in product packaging is limited due