Merck
419680
Sigma-Aldrich
マルトデキストリン
別名:
MLD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
由来生物
corn
詳細
dextrose equivalent 15.0 - 20.0
形状
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
InChI Key
GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
マルトデキストリンは、炭水化物に分類できる糖ポリマーです。デンプンの酸加水分解で生成できます。精製および噴霧乾燥後に粉状化したマルトデキストリンは、さまざまな食品および飲料製品に使用できます。食品中の適切なエネルギー源として使用でき、エネルギー値は16 kJ/gです。
アプリケーション
マルトデキストリンは、3Dプリント製造用の結合添加剤として使用できます。モヤシ抽出物の調製において、形成剤として使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
419680-BULK:
419680-VAR:
419680-100G:
419680-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Physicochemical properties and storage stability of spray-dried soya bean sprout extract
Lee D, et al.
International Journal of Food Science and Technology, 51(8), 1869-1876 (2016)
Investigating approaches for three-dimensional printing of hydroxyapatite scaffolds for bone regeneration
Key Engineering Materials, 631(1), 306-311 (2015)
Nutrition, health, and regulatory aspects of digestible maltodextrins
Hofman DL, et al.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 56(12), 2091-2100 (2016)
Ayse Karadag et al.
Journal of food science, 78(2), E206-E221 (2013-01-18)
Spray drying of liposomes with conventional wall materials such as maltodextrins often yields nonfunctional powders, that is, liposomes break down during drying and rehydration. Electrostatically coating the surface of liposomes with a charged polymer prior to spray drying may help
Seung Hyun Kim et al.
Journal of medicinal food, 15(11), 968-973 (2012-10-16)
The protective activity of prickly pear cactus (Opuntia ficus indica var. saboten) fruit juice and its main constituent, betanin, were evaluated against stress-induced acute gastric lesions in rats. After 6 h of water immersion restraint stress (WIRS), gastric mucosal lesions with
資料
Dmitri Simberg(米国コロラド大学アンシュッツメディカルキャンパス)が、薬物送達で使用されるナノ粒子の合成のためのデキストランとデキストリンの使用について説明します。