反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
bp
67 °C
密度
0.934 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C\C=C(/C)[Mg]Br
InChI
1S/C4H7.BrH.Mg/c1-3-4-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
FEJKWDUHNFCDRZ-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-14.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
419605-VAR:
419605-BULK:
419605-100ML:4548173148175
419605-800ML:4548173148182