Merck
419265
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-テトラブチル-1,6-ヘキサンジアミン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-(CH2)3N[(CH2)3CH3]2]2
CAS番号:
分子量:
340.63
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
83 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCN(CCCC)CCCCCCN(CCCC)CCCC
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
419265-BULK:
419265-500ML:
419265-100ML:
419265-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)