Merck
419192
Sigma-Aldrich
3-Chloro-N-(3-quinuclidinyl)benzamide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H17ClN2O
CAS番号:
分子量:
264.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
165-166 °C (lit.)
SMILES記法
[H][C@]12CCN(CC1)CC2NC(=O)c3cccc(Cl)c3
InChI
1S/C14H17ClN2O/c15-12-3-1-2-11(8-12)14(18)16-13-9-17-6-4-10(13)5-7-17/h1-3,8,10,13H,4-7,9H2,(H,16,18)
InChI Key
NFCKUDVYRHEVOM-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Chloro-N-(3-quinuclidinyl)benzamide is a quinuclidine derivative. Quinuclidine is a bicyclic amine.They are widely employed as ligand in OsO4-catalyzed dihydroxylation studies of olefins.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
419192-BULK:
419192-VAR:
419192-25G:
419192-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)