Merck
418781
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2,2-dimethylhexanenitrile
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH2)4C(CH3)2CN
CAS番号:
分子量:
204.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
92 °C/0.6 mmHg (lit.)
密度
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(CCCCBr)C#N
InChI
1S/C8H14BrN/c1-8(2,7-10)5-3-4-6-9/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
BBBNHHFFABZOEK-UHFFFAOYSA-N
詳細
Physical properties (such as refractive index and density) of 6-bromo-2,2-dimethylhexanenitrile have been reported.[1]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
418781-BULK:
418781-25ML:4548173148038
418781-VAR:
418781-5ML:4548173148045
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 203-203 (2014)