Merck
418706
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-1,3-dioxane-5-methanol
98%
別名:
(5-Ethyl[1,3]dioxan-5-yl)methanol, 5-(Hydroxymethyl)-5-ethyl-1,3-dioxane, 5-Ethyl-1,3-dioxan-5-methanol, 5-Ethyl-1,3-dioxane-5-methanol, 5-Ethyl-5-(hydroxymethyl)-1,3-dioxane, 5-Ethyl-m-dioxane-5-methanol, Formaldehyde mono(1,1,1-trimethylolpropane) acetal
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥21,900
¥21,900
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥21,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O3
CAS番号:
分子量:
146.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,900
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
104-105 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
SMILES記法
CCC1(CO)COCOC1
InChI
1S/C7H14O3/c1-2-7(3-8)4-9-6-10-5-7/h8H,2-6H2,1H3
InChI Key
BGFBWRWYROQISE-UHFFFAOYSA-N
詳細
Physical properties (such as boiling point, refractive index and density) of 5-ethyl-1,3-dioxane-5-methanol have been reported.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
240.8 °F - closed cup
引火点(℃)
116 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
418706-2L:
418706-500ML:
418706-2.5L:
418706-VAR:
418706-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 169-169 (2014)