Merck
417122
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylnipecotamide
98%
別名:
N,N-ジエチル-3-ピペリジンカルボキサミド, ピペリジン-3-カルボン酸 ジエチルアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20N2O
CAS番号:
分子量:
184.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.489 (lit.)
bp
111 °C/6.1 mmHg (lit.)
密度
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CC)C(=O)C1CCCNC1
InChI
1S/C10H20N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h9,11H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
ZXQKYQVJDRTTLZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
N,N-Diethylnipecotamide is a six-membered bidentate chelating ligand. It participates as ligand in the synthesis of dimeric halocopper(I) complexes.
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
抗結核薬
スピロイミダゾリジノンNPC1L1インヒビター
アシル-CoA:コレステロールアシルトランスフェラーゼインヒビター
α7ニコチン性アセチルコリンレセプターアゴニスト
抗マイコバクテリア薬
IMCRにおける出発物質として有用なイソシアノアミド類
N,N-Diethylnipecotamide may be used for the preparation of 1-substituted N,N-diethylnipecotamides.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
417122-25ML:
417122-BULK:
417122-VAR:
417122-5ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B Kovacic et al.
European journal of pharmacology, 47(1), 37-44 (1978-01-01)
Adult male Holtzman rats were trained to barpress on a schedule whereby every fourth press earned a reward of 0.01 ml of sugar-sweetened milk (FR4). After an i.p. injection of LSD (0.1 mg/kg) or DMT (3.2 or 10 mg/kg) such
Stoichiometry, properties and kinetics of aprotic reduction of dioxygen by [LCuX]2 (L= N, N-diethylnipecotamide; X= Cl, Br).
El-Sayed MA.
Inorgorganica Chimica Acta, 197(2), 197-201 (1992)