Merck
416576
Sigma-Aldrich
3,5-ジクロロ-4-フルオロベンゾトリフルオリド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H2(F)CF3
CAS番号:
分子量:
232.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
166-168 °C (lit.)
密度
1.555 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
Fc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H2Cl2F4/c8-4-1-3(7(11,12)13)2-5(9)6(4)10/h1-2H
InChI Key
BWQFQKZDLBJZAW-UHFFFAOYSA-N
詳細
3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride is an aryl fluorinated building block.
アプリケーション
3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride may be used for the synthesis of 3-[4-[1-(2,6-dichloro-3-iodo-4-trifluoromethylphenyl)-5-iodopyrazolo]]-3-(trifluoromethyl)diazirine.[1]
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
416576-BULK:
416576-VAR:
416576-5G:
416576-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Robert E Sammelson et al.
The Journal of organic chemistry, 68(21), 8075-8079 (2003-10-11)
3-[4-[1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenyl)pyrazolo]]-3-(trifluoromethyl)diazirine is a fipronil-based (i.e. fiprole), high-affinity probe for the GABA receptor. For synthesis of the tritium-labeled version of this trifluoromethyldiazirinylfiprole ([(3)H]TDF) the required intermediate, 3-[4-[1-(2,6-dichloro-3-iodo-4-trifluoromethylphenyl)-5-iodopyrazolo]]-3-(trifluoromethyl)diazirine, was prepared in 10 steps from pyrazole and 3,5-dichloro-4-fluorobenzotrifluoride. One of the key transformations