Merck
41609
Sigma-Aldrich
(R)-(4-フルオロフェニル)オキシラン
technical, ≥90.0% (GC)
別名:
(R)-4-フルオロスチレンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7FO
CAS番号:
分子量:
138.14
Beilstein:
4350328
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
アッセイ
≥90.0% (GC)
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CO2
InChI
1S/C8H7FO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2/t8-/m0/s1
InChI Key
ICVNPQMUUHPPOK-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
72.0 °F - closed cup
引火点(℃)
22.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
41609-250MG:
41609-BULK:
41609-1G:
41609-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)