Merck
415960
Sigma-Aldrich
4-(メチルチオ)フェニルイソシアナート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SC6H4NCO
CAS番号:
分子量:
165.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.606 (lit.)
bp
117-118 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CSc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H7NOS/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
InChI Key
QNKQBDZVEKZFBN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
415960-VAR:
415960-1G:
415960-10G:
415960-BULK:
試験成績書(COA)