Merck
415715
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-アミノキヌクリジン 二塩酸塩
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14N2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
199.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
光学活性
[α]20/D +24°, c = 1 in H2O
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.Cl.N[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m0../s1
InChI Key
STZHBULOYDCZET-KLXURFKVSA-N
アプリケーション
このジアミンとその鏡像異性体は医薬品合成の重要なビルディングブロックです
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
415715-250MG:
415715-1G:
415715-BULK:
415715-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
5-Hydroxytryptamine receptor subtypes.
S J Peroutka
Annual review of neuroscience, 11, 45-60 (1988-01-01)
Langlois, M. et al.
Synthetic Communications, 22, 1895-1895 (1992)
5-HT3 receptors.
G J Kilpatrick et al.
Medicinal research reviews, 10(4), 441-475 (1990-10-01)