Merck
415340
Sigma-Aldrich
2-Amino-4′-bromoacetophenone hydrochloride
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4COCH2NH2·HCl
CAS番号:
分子量:
250.52
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
mp
285 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl.NCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8BrNO.ClH/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10;/h1-4H,5,10H2;1H
InChI Key
ROAVTVXTYFSQEA-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Amino-4′-bromoacetophenone hydrochloride is an organic building block useful for chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
415340-1G:
415340-VAR:
415340-BULK:
415340-25G:
415340-5G:
試験成績書(COA)