Merck
414271
Sigma-Aldrich
(+)-DIP-Bromide
95%
別名:
(1S)-(+)-B-Bromodiisopinocampheylborane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H34BBr
CAS番号:
分子量:
365.20
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
solid
mp
62-72 °C (lit.)
SMILES記法
CC1[C@H](C[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C)B(Br)[C@H]3C[C@H]4C[C@@H]([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C20H34BBr/c1-11-15-7-13(19(15,3)4)9-17(11)21(22)18-10-14-8-16(12(18)2)20(14,5)6/h11-18H,7-10H2,1-6H3/t11-,12?,13+,14+,15-,16-,17-,18-/m0/s1
InChI Key
FKBAVEASVZAXFW-XRSIQOTJSA-N
法的情報
DIP-Bromide is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
414271-BULK:
414271-VAR:
414271-25G:
414271-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)