Merck
413186
Sigma-Aldrich
2-Dodecyl-N-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)succinimide
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H48N2O2
CAS番号:
分子量:
420.67
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
220 °C/0.7 mmHg (lit.)
密度
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC1CC(=O)N(C2CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C2)C1=O
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
413186-BULK:
413186-250ML:
413186-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)