Merck
411965
Sigma-Aldrich
4-ビフェニルイルアセタート
99%
別名:
4-アセトキシビフェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2C6H4C6H5
CAS番号:
分子量:
212.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
87-89 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-11(15)16-14-9-7-13(8-10-14)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
InChI Key
MISFQCBPASYYGV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
411965-VAR:
411965-25G:
411965-5G:
411965-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)