Merck
410438
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(−)-3-Boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
98%
別名:
Methyl (S)-(−)-3-(tert-butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H21NO5
CAS番号:
分子量:
259.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
光学活性
[α]20/D −55°, c = 1.3 in chloroform
光学純度
ee: 99% (HPLC)
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
101-102 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
SMILES記法
COC(=O)[C@@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H21NO5/c1-11(2,3)18-10(15)13-8(9(14)16-6)7-17-12(13,4)5/h8H,7H2,1-6H3/t8-/m0/s1
InChI Key
ZNBUXTFASGDVCL-QMMMGPOBSA-N
アプリケーション
強力な抗悪性腫瘍薬であるカリチアマイシンにおいて発見されたアザ糖、スフィンゴ脂質、アミノ糖を合成するのに用いられる、立体配置的に安定なセリン誘導体(Garnerアルデヒド)の前駆体です
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
410438-5G:
410438-VAR:
410438-1G:
410438-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kahne, D. et al.
Tetrahedron Letters, 31, 21-21 (1990)
Garner, P. Park, J.M.
J. Org. Synth., 70, 18-18 (1992)
Dondoni, A. et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1576-1576 (1991)
Garner, P. Park, J.M.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 2361-2361 (1987)
Koskinen, A.M.P. et al.
Synlett, 665-665 (1990)