Merck
410330
Sigma-Aldrich
2,5-ジヒドロ-2,5-ジメトキシフルフリルアルコール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12O4
CAS番号:
分子量:
160.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4590 (lit.)
bp
114 °C/14 mmHg (lit.)
密度
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC1OC(CO)(OC)C=C1
InChI
1S/C7H12O4/c1-9-6-3-4-7(5-8,10-2)11-6/h3-4,6,8H,5H2,1-2H3
InChI Key
ZYTSUANFIPZBDM-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfurfuryl alcohol is a heterocyclic building block.
アプリケーション
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfurfuryl alcohol may be used to investigate the bleomycin-induced alkali-labile DNA lesion.[1]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
410330-VAR:
410330-BULK:
410330-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemistry of the bleomycin-induced alkali-labile DNA lesion.
Aso M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(39), 9023-9033 (1999)