Merck
410136
Sigma-Aldrich
サマリウム(III)イソプロポキシド
99.9% trace metals basis
別名:
Samarium triisopropoxide, Tris(isopropoxy)samarium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sm[OCH(CH3)2]3
CAS番号:
分子量:
327.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder and chunks
反応適合性
core: samarium
reagent type: catalyst
SMILES記法
CC(C)O[Sm](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Sm/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI Key
HJCRVWSKQNDSPZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
触媒的不斉ニトロMannich反応において、二座シッフ塩基配位子と共に使用されます
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
410136-1G-PW:
410136-BULK:
410136-VAR:
410136-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
syn-Selective catalytic asymmetric nitro-Mannich reactions using a heterobimetallic Cu-Sm-Schiff base complex.
Shinya Handa et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(16), 4900-4901 (2007-03-31)