Merck
409146
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylamine-co-epichlorohydrin-co-ethylenediamine) solution
average Mw ~250,000, 50 wt. % in H2O
別名:
Dimethylamine-ethylenediamine-epichlorohydrin copolymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
分子量
average Mw ~250,000
濃度
50 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.438
密度
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CNC.NCCN.ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO.C2H8N2.C2H7N/c4-1-3-2-5-3;3-1-2-4;1-3-2/h3H,1-2H2;1-4H2;3H,1-2H3
InChI Key
RPKDEWATZPCEIX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)